AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form, PP | Avantor
Becher, niedrige Form, PP
500 ml, 118 mm, 94 mm, 50 ml
Katalognr. 213-0384
Anbieter:   Brand
Becher, niedrige Form, PP
Katalognr. 213-0384
Anbieter:  Brand
Becher, niedrige Form, PP
Becher, niedrige Form, PP
500 ml, 118 mm, 94 mm, 50 ml
Preis
30.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
  • Excellent chemical resistance
  • Cleaning up to max 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
Mit blau aufgedruckter Graduierung, Bördelrand und Ausguss.
Zertifizierung: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056
Dokumente
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    94 mm
  • Graduierungsintervall:
    50 ml
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    118 mm
  • Seq:
    08