Becher, niedrige Form, PP
250 ml, 95 mm, 77 mm, 25 ml
213-0382
: Brand
PP, sehr gut durchscheinend.
- Excellent chemical resistance
- Cleaning up to max 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
- For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
Mit blau aufgedruckter Graduierung, Bördelrand und Ausguss.
: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056
- Ext.Ø:77 mm
- Graduierungsintervall:25 ml
- Kapazität:250 ml
- Höhe:95 mm
- Seq:06