Becher, niedrige Form, PP
150 ml, 80 mm, 66 mm, 20 ml
Katalognr. 213-0381
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Excellent chemical resistance
- Cleaning up to max 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
- For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
Mit blau aufgedruckter Graduierung, Bördelrand und Ausguss.
: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056
Technische Daten
- Ext.Ø:66 mm
- Graduierungsintervall:20 ml
- Kapazität:150 ml
- Höhe:80 mm
- Seq:05