AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form, PP
Becher, niedrige Form, PP
100 ml, 70 mm, 55 mm, 10 ml
Catalog # 213-0380
Supplier:   Brand
Becher, niedrige Form, PP
Catalog # 213-0380
Supplier:  Brand
Becher, niedrige Form, PP
Becher, niedrige Form, PP
100 ml, 70 mm, 55 mm, 10 ml
Price
33.40 SFr.
Log in for availability
1 * 12 ST
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
  • Excellent chemical resistance
  • Cleaning up to max 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
  • For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
Mit blau aufgedruckter Graduierung, Bördelrand und Ausguss.
Certifications: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056
Documents
Specifications
  • Ext.Ø:
    55 mm
  • Graduierungsintervall:
    10 ml
  • Kapazität:
    100 ml
  • Höhe:
    70 mm
  • Seq:
    04