Becher, niedrige Form, PP
25 ml, 50 mm, 38 mm, 5 ml
Katalognr. 213-0378
Anbieter: Brand
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Excellent chemical resistance
- Cleaning up to max 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
- For autoclaving (+121 °C) beakers with an embossed scale should be selected
Mit blau aufgedruckter Graduierung, Bördelrand und Ausguss.
Zertifizierung: ISO 7056 - 10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in Ergänzung zur ISO 7056
Dokumente
BRND87608_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:38 mm
- Graduierungsintervall:5 ml
- Kapazität:25 ml
- Höhe:50 mm
- Seq:02