AuftragsverfolgungKontakt
Winter jacket, Acode® Summit Winter | Avantor
Winter jacket, Acode® Summit Winter
Dunkelgrau, S
Katalognr. KWIN110149941S
Anbieter:   FRISTADS KANSAS
Winter jacket, Acode® Summit Winter
Katalognr. KWIN110149941S
Anbieter:  FRISTADS KANSAS
Winter jacket, Acode® Summit Winter
Winter jacket, Acode® Summit Winter
Dunkelgrau, S
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wind- and waterproof polyester jackets with soft outer fabric and taped seams. Ideal for outdoor use on colder days. The jackets for women have a tailored fit.
  • Discrete reflective contrasting details
  • Red mesh inner lining, detachable hood
  • Laminated YKK zips and zip pullers in black rubber
  • Two front pockets with zips, inner pocket with zip and exit for mobile earpiece, large inner mesh pocket, sleeve pocket with zip
  • Ventilation openings at armpits with zips
  • Detachable snow stop inside
  • Adjustable drawstring at hem, adjustable cuff straps
Waterproof rating 10000 mm
Breathability 5000 mm
Dokumente
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    S
  • Farbe:
    Dunkelgrau
  • Seq:
    29
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    KWIN110149941S
  • Modell:
    Summit Winter
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    Polyester
  • Riskobereich:
    Kälte
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen
  • Geschlecht:
    Für Damen