Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Dunkelblau, L
Katalognr. KWIN110170543L
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Double-face sweat jacket made from 80% cotton and 20% polyester.
- Red contrast colour at collar and zip pullers
- Two front pockets, one breast pocket with zip
- Cuffs and hem in rib with elastane
- Tapered waist
Weight: 320 g/m²
Dokumente
Technische Daten
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Dunkelblau
- Seq:03
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:KWIN110170543L
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:80% cotton and 20% polyester
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Für Damen
- Gewicht:320 g/m²