AuftragsverfolgungKontakt
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Dunkelblau, XXL
Katalognr. KWIN1101705432XL
Anbieter:   FRISTADS KANSAS
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Katalognr. KWIN1101705432XL
Anbieter:  FRISTADS KANSAS
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Ladies sweat jacket, Acode® Basecamp
Dunkelblau, XXL
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double-face sweat jacket made from 80% cotton and 20% polyester.
  • Red contrast colour at collar and zip pullers
  • Two front pockets, one breast pocket with zip
  • Cuffs and hem in rib with elastane
  • Tapered waist
Weight: 320 g/m²
Documents
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    XXL
  • Farbe:
    Dunkelblau
  • Seq:
    05
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    KWIN1101705432XL
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    80% cotton and 20% polyester
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen
  • Geschlecht:
    Für Damen
  • Gewicht:
    320 g/m²