AuftragsverfolgungKontakt
Thermal transfer printer labels, type B-449
Thermal transfer printer labels, type B-449
Removable printer labels, B-449, THT-6-449-3, PP, Acryl, Thermal transfer, Weiß, 360X-Plus II, 38×19 mm, 3000 labels/roll
Catalog # BRDY116392
Supplier:   Brady
Thermal transfer printer labels, type B-449
Catalog # BRDY116392
Supplier:  Brady
Thermal transfer printer labels, type B-449
Thermal transfer printer labels, type B-449
Removable printer labels, B-449, THT-6-449-3, PP, Acryl, Thermal transfer, Weiß, 360X-Plus II, 38×19 mm, 3000 labels/roll
Price
SFr. 87.20
Log in for availability
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
Printable, removable PP labels for thermal transfer printers.
Specifications
  • Druckermodell:
    360X-Plus II
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Typ:
    B-449
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Removable printer labels
  • Abmessungen:
    38×19 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    02
  • Modell:
    THT-6-449-3
  • Verpackt:
    3000 labels/roll
  • Klebstoff:
    Acryl