Präzisionsschnitt-Thermometer
Unbedeckte Ausführung, mit blanker runder Kapillarform; Einbaulänge: 235 cm, −20...+250 °C, 1,0 °C, Blau, 209 mm, 19/26
Katalognr. SCNL4736856
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Schliffthermometer in Standard-Schliffgröße sind mit einem Griff ausgestattet.
- Farblose, runde Kapillarform
Oberer Teil: 275×11 mm
Unterer Teil: Ø 7,25 mm
Technische Daten
- Für NS:19/26
- Eintauch-Tiefe:209 mm
- Bezeichnung:Unbedeckte Ausführung, mit blanker runder Kapillarform; Einbaulänge: 235 cm
- Teilung:1,0 °C
- Füllung:Blau
- Messbereich:−20...+250 °C