AuftragsverfolgungKontakt
Drenchers
Drencher, straight, 25 mm, 0,9 mm
Katalognr. SOCO376.0925S
Anbieter:   Socorex Isba
Drenchers
Katalognr. SOCO376.0925S
Anbieter:  Socorex Isba
Drenchers
Drenchers
Drencher, straight, 25 mm, 0,9 mm
Preis
SFr. 41.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3 ST
Product Details & Documents
These straight or bent drenchers are made from stainless steel. They are ideal for safe animal nose and mouth feeding.
  • Luer lock fittings
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    0,9 mm
  • Bezeichnung:
    Drencher, straight
  • Länge:
    25 mm
  • Seq:
    05