AuftragsverfolgungKontakt
Mandrels for cylindrical bend testers
Set of seven mandrels (Ø = 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1") with desktop holder
Katalognr. SIMESP1833
Anbieter:   Industrial Physics
Mandrels for cylindrical bend testers
Katalognr. SIMESP1833
Anbieter:  Industrial Physics
Mandrels for cylindrical bend testers
Mandrels for cylindrical bend testers
Set of seven mandrels (Ø = 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1") with desktop holder
Preis
SFr. 697.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Set of seven mandrels (Ø = 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1") with desktop holder
  • Seq:
    907