Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Pencil hardness testers | Avantor

Pencil hardness testers

Pencil hardness test with calibration certificate (750 g)
Katalognr. SIMEVF2378
Anbieter:   Industrial Physics
Pencil hardness testers
Katalognr. SIMEVF2378
Anbieter:  Industrial Physics
Pencil hardness testers
Pencil hardness testers

Pencil hardness test with calibration certificate (750 g)

Preis
837.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These pencil hardness testers have been designed to test the scratch hardness of coatings.

Pencils of 6B to 8H hardness-grade are used.

The pencil is moved scratching over the surface under a 45° angle with a constant pressure. An optical assessment is carried out to see which pencil hardness damages the surface.

Zertifizierung: ISO 15184, ASTM D3363, JIS K-5400, JIS K-5600, ECCA-T4-1, BS 3900-E19, SNV 37113, SIS 184187, NEN 5350, MIL C 27 227, EN 13523-4.

Lieferinformationen: Supplied with 20× pencils and a pencil sharpener.

Dokumente

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Pencil hardness test with calibration certificate (750 g)
  • Seq:
    002
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMEVF1000
    Satz Bleistifte von 8B bis 10H (8B, 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, 10H) in Aluminiumetui
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST - SFr. 126.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • SIMEVF1003
    Bleistiftspitzer mit Spezialklinge
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 10.90

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..