Dichte-Hydrometer
Vollständig eingestellt mit 25 Instrumenten (00 bis 22, inkl. Entfernungsmesser), 160 mm
Katalognr. AMARH800060
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
- Papierwaage und schussgewichteter Körper
- Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
- Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Technische Daten
- Bezeichnung:Vollständig eingestellt mit 25 Instrumenten (00 bis 22, inkl. Entfernungsmesser)
- Länge:160 mm
- Seq:87