Spritzen für CTC Analytics Systeme
Feste Nadel, 22, 10 µl, 80 mm, 0,72 mm, konisch, 10F-BT-8/22C
Katalognr. SGEA0029741
Anbieter: Trajan Scientific and Medical
Direkt zu
Product Details & Documents
* gasdicht
Technische Daten
- Ext.Ø:0,72 mm
- Gauge:22
- Typ:10F-BT-8/22C
- Spitzentyp:konisch
- Volumen:10 µl
- Bezeichnung:Feste Nadel
- Länge:80 mm
- Seq:37