AuftragsverfolgungKontakt
pH Buffer solutions, CX-1
pH gradient buffer, CX-1, buffer A, 5,6, 250 mL
Katalognr. 555-9509
pH Buffer solutions, CX-1
Katalognr. 555-9509
CAS Nummer:  
pH Buffer solutions, CX-1
pH Buffer solutions, CX-1
pH gradient buffer, CX-1, buffer A, 5,6, 250 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 483.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Delivers robust reproducible gradients with the Thermo Scientific™ pH buffer platform that is applicable to a wide range of MAbs and ready to use with existing LC columns and systems, without the need to formulate mobile phases.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    pH gradient buffer, CX-1, buffer A
  • pH-Wert:
    5,6