Detektierbare Pflaster
Detektierbare Pflasterstreifen, blau, Nachfüllpackung für Spender, 40 Pflaster, 72×25 mm
SOEH1009984
: SOEHNGEN
Diese blauen detektierbaren Pflaster wurden speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Durch eingearbeitete Metallstreifen sind sie mit herkömmlichen Metalldetektoren einfach und zuverlässig auffindbar.
- Pflaster werden von den meisten Metalldetektoren, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden, erkannt
- Atmungsaktiv und hautfreundlich
- Qualitativ hochwertige, hypoallergene Pflaster
- Bezeichnung:Detektierbare Pflasterstreifen, blau, Nachfüllpackung für Spender, 40 Pflaster
- L×B:72×25 mm
- Seq:03