AuftragsverfolgungKontakt
Präzisionsschnitt-Thermometer | Avantor
Präzisionsschnitt-Thermometer
Unbedeckte Ausführung, mit blanker runder Kapillarform; Einbaulänge: 210 cm, −20...+250 °C, 1,0 °C, Blau, 184 mm, 19/26
Katalognr. SCNL4736854
Anbieter:   Ludwig Schneider
Präzisionsschnitt-Thermometer
Katalognr. SCNL4736854
Anbieter:  Ludwig Schneider
Präzisionsschnitt-Thermometer
Unbedeckte Ausführung, mit blanker runder Kapillarform; Einbaulänge: 210 cm, −20...+250 °C, 1,0 °C, Blau, 184 mm, 19/26
Preis
SFr. 66.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Präzisions-Schliffthermometer in Standard-Schliffgröße sind mit einem Griff ausgestattet.
  • Farblose, runde Kapillarform
Oberer Teil: 275×11 mm
Unterer Teil: Ø 7,25 mm
Technische Daten
  • Für NS:
    19/26
  • Eintauch-Tiefe:
    184 mm
  • Bezeichnung:
    Unbedeckte Ausführung, mit blanker runder Kapillarform; Einbaulänge: 210 cm
  • Teilung:
    1,0 °C
  • Füllung:
    Blau
  • Messbereich:
    −20...+250 °C