AuftragsverfolgungKontakt
Power selector, WRT00116 | Avantor
Power selector, WRT00116
Power selector, WRT00116
Katalognr. WINKWRT00116-XX013
Anbieter:   WINKLER
Power selector, WRT00116
Katalognr. WINKWRT00116-XX013
Anbieter:  WINKLER
Power selector, WRT00116
Power selector, WRT00116
Power selector, WRT00116
Preis
SFr. 167.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
  • Rotary switch with bimetal element
  • Signal light for controlling status indication
  • Cable with grounding plug type
Technische Daten
  • Modell:
    WRT00116
  • Bezeichnung:
    Power selector
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    WINKWRT00116-XX013
  • Stromzufuhr:
    230 V; 13 A (ohmic load); 50 Hz
  • B×T×H:
    120×56×57 mm