AuftragsverfolgungKontakt
Detektierbare Pflaster | Avantor
Detektierbare Pflaster
Gelber Pflasterspender mit 130 blauen, detektierbaren Pflastern (Pflasterstreifen in 2 Größen, Fingerspitzenpflaster, Gelenkpflaster und Wundpflaster), 160×57×122 mm
Katalognr. SOEH1009981
Anbieter:   SOEHNGEN
Detektierbare Pflaster
Katalognr. SOEH1009981
Anbieter:  SOEHNGEN
Detektierbare Pflaster
Gelber Pflasterspender mit 130 blauen, detektierbaren Pflastern (Pflasterstreifen in 2 Größen, Fingerspitzenpflaster, Gelenkpflaster und Wundpflaster), 160×57×122 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Diese blauen detektierbaren Pflaster wurden speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt. Durch eingearbeitete Metallstreifen sind sie mit herkömmlichen Metalldetektoren einfach und zuverlässig auffindbar.
  • Pflaster werden von den meisten Metalldetektoren, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden, erkannt
  • Atmungsaktiv und hautfreundlich
  • Qualitativ hochwertige, hypoallergene Pflaster
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Gelber Pflasterspender mit 130 blauen, detektierbaren Pflastern (Pflasterstreifen in 2 Größen, Fingerspitzenpflaster, Gelenkpflaster und Wundpflaster)
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    160×57×122 mm