Schnelltests, Phosphat-Test, MQuant®, Supelco®
Schnelltests, visueller Farbvergleich.
- Ergebnisse in ungefähr 1 Minute
- Leichte Handhabung
- Applikationsorientierte Messbereiche
- Tragbar
- Eine Reihe wirtschaftlicher Nachfüllpackungen (RP) ist verfügbar
MQuant® mit Farbkartenkomparator
Durch die Verwendung von Küvetten mit einer langen Schichtdicke sind die MQuant® (MCC) Testsätze besonders für die Messung geringer Konzentrationen geeignet (z.T. bis 0,005 mg/l). Diese Testsätze können für die Analyse von Trinkwasser, Brunnenwasser, Reinst- und Mineralwasser, Trinkwasseraufbereitung sowie für Kühl- und Kesselwasser eingesetzt werden.
: Jedes Kit beinhaltet die notwendigen Reagenzien, Küvetten, Farbvergleichsübersicht und eine ausführliche Bedienungsanleitung.
- Chemische Methode:Phosphormolybdänblau
- VE:200 Tests
- Bezeichnung:Phosphat-Test
- Typ:MCC
- Messbereich:0,015-0,03-0,045-0,06-0,08-0,11-0,14 mg/l PO₄-P, 0,046-0,092-0,14-0,18-0,25-0,34-0,43 mg/l PO₄