Rührflügel
Moon Shaped blades, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 90×24×3 mm, wrench 19 mm, 29/32 NS
BOHLC442-10
Rührflügel aus PTFE, mit einem Satz Klemmschrauben aus einer PTFE/PEEK-Verbindung.
- Chemikalienbeständig
- Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
- Erzeugt eine axiale Strömung
Mittels Klemmschrauben können die Blätter fest auf Rührwellen fixiert werden. Zum leichten Aufbau wird ein Gabelschlüssel mitgeliefert.
Certifications:
Delivery information:
- Typ:Moon Shaped blades, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 90×24×3 mm, wrench 19 mm, 29/32 NS
- Seq:22