Rührflügel
Moon Shaped blades, PTFE/PEEK, shaft Ø 8 mm, 65×18×3 mm, wrench 15 mm, 24/29 NS
Catalog # BOHLC442-08
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
Rührflügel aus PTFE, mit einem Satz Klemmschrauben aus einer PTFE/PEEK-Verbindung.
- Chemikalienbeständig
- Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
- Erzeugt eine axiale Strömung
Mittels Klemmschrauben können die Blätter fest auf Rührwellen fixiert werden. Zum leichten Aufbau wird ein Gabelschlüssel mitgeliefert.
:
:
Specifications
- Typ:Moon Shaped blades, PTFE/PEEK, shaft Ø 8 mm, 65×18×3 mm, wrench 15 mm, 24/29 NS
- Seq:21