ContactUsLinkComponent
Sicherheitsschrank Typ 90 UTS ergo line S mit klassischer Türtechnik. Für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten. Baumusterprüfun g durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, Labormöbelnorm DIN EN 14727, EK5/AK4 09-10:2009 und TRGS 510 Anlage 3. 1 * 1 ST
Katalognr. DUEH29-060667-403L
Anbieter:  DUPERTHAL
Sicherheitsschrank Typ 90 UTS ergo line S mit klassischer Türtechnik. Für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten. Baumusterprüfun g durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, Labormöbelnorm DIN EN 14727, EK5/AK4 09-10:2009 und TRGS 510 Anlage 3. 1 * 1 ST
Katalognr. DUEH29-060667-403L
Anbieter:  DUPERTHAL
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together