Colchicin ≥98%
Glass bottle for solids, 500 mg
: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
- :64-86-8
- :C₂₂H₂₅NO₆
- :MFCD00078484
- :399.44 g/mol
- :14,2471
- :∼ 150 °C (Zersetzung)
- :1,32 g/cm³ (20 °C)
- :Raumtemperatur
- :200-598-5
- :1544
- :6.1,I
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:500 mg