Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Okadasäure ≥98%

50 µG
Katalognr. J60155.IX
Giftig
Reizend
Okadasäure ≥98%
Katalognr. J60155.IX
CAS Nummer:  78111-17-8
Okadasäure ≥98%
Okadasäure ≥98%

50 µG

CAS Nummer:  78111-17-8
Preis
SFr. 260.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 µG
Product Details & Documents
Synonyme:  9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
  • CAS Nummer:78111-17-8
  • Formel:C₄₄H₆₈O₁₃
  • MDL-Nummer:MFCD00083455
  • Molekulargewicht:805.02 g/mol
  • Merck-Index:14,6819
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
  • UN:3462
  • ADR:6.1,I
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    50 µG

Technische Daten