Heating tapes, HBV
Heating tape HBV, 5,0 m length, 1250 W
Katalognr. HORS020337
Anbieter: HORST
Direkt zu
Product Details & Documents
The heating tape comes with 1,4301 (V2A) stainless steel protective braid and multiple electrical glass-yarn insulation. This braid minimises the release of fibres.
- Nominal temperature: 450 °C
- Nominal voltage: ~230 V
- Thickness×Breadth: 5×30 mm
Technische Daten
- Bezeichnung:Heating tape HBV, 5,0 m length, 1250 W
- Seq:07
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.