AuftragsverfolgungKontakt
Heating tapes, HBV | Avantor
Heating tapes, HBV
Heating tape HBV, 2,5 m length, 600 W
Katalognr. HORS020335
Anbieter:   HORST
Heating tapes, HBV
Katalognr. HORS020335
Anbieter:  HORST
Heating tapes, HBV
Heating tape HBV, 2,5 m length, 600 W
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The heating tape comes with 1,4301 (V2A) stainless steel protective braid and multiple electrical glass-yarn insulation. This braid minimises the release of fibres.
  • Nominal temperature: 450 °C
  • Nominal voltage: ~230 V
  • Thickness×Breadth: 5×30 mm
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Heating tape HBV, 2,5 m length, 600 W
  • Seq:
    05