Schränke
Full length cabinet on leveller legs, glass door and 4 shelves, 1, 500×600×2100 mm
Katalognr. PALBJG0554
Anbieter: Palbam
Direkt zu
Product Details & Documents
Edelstahl 304, elektrolytisch poliert
- Herausnehmbare Einlegeböden und schräges Dach sind Standard
- Mit Rollen oder mit Nivellierfüßen erhältlich
- Die Montage ist schnell und einfach und erfordert keine speziellen Werkzeuge oder besondere Kenntnisse
Verpackung: Flach verpackt. Zur Selbstmontage; Montageanleitung liegt bei.
Dokumente
Palbam Class - Catalog 2018
Produktliteratur
Technische Daten
- Bezeichnung:Full length cabinet on leveller legs, glass door and 4 shelves
- Seq:01
- B×T×H:500×600×2100 mm
- Türen:1