Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Potassium chloride standard solution | Avantor

Potassium chloride standard solution

Potassium chloride standard solution, 0,1 M KCl, 12890 µS/cm, ±129 µS/cm, 25 °C, 50 mL
Katalognr. HACH2974426
Anbieter:   Hach
Potassium chloride standard solution
Katalognr. HACH2974426
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Potassium chloride standard solution
Potassium chloride standard solution

Potassium chloride standard solution, 0,1 M KCl, 12890 µS/cm, ±129 µS/cm, 25 °C, 50 mL

CAS Nummer:  
Preis
SFr. 27.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mL
Product Details & Documents

For calibrations/accuracy checks on conductivity/salinity meters.

Dokumente

Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    50 mL
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Bezeichnung:
    Potassium chloride standard solution, 0,1 M KCl
  • Genauigkeit:
    ±129 µS/cm
  • Leitfähigkeit:
    12890 µS/cm

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.