NEXTFLEX™ RNA-SEQ ADENYLATION MIX NEXT GENERATION SEQUENCING 1 * 120 mL
N° de catalogue BIOO514011
Fournisseur: BIOO SCIENTIFIC
NEXTFLEX™ RNA-SEQ ADENYLATION MIX NEXT GENERATION SEQUENCING 1 * 120 mL
N° de catalogue BIOO514011
Fournisseur: BIOO SCIENTIFIC
Frequently Bought Together
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Fournisseur: HEATHROW
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Fournisseur: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Fournisseur: VWR Collection
VWR® Gesichtstücher
Fournisseur: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Fournisseur: VWR Collection
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Fournisseur: VWR Chemicals