Klipphauben, PP
Weiß, 580 mm
Catalog # 113-9199
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Einweg-Klipphauben aus PP. Ideal für den Einsatz in unkritischen Umgebungen.
- Mit einfachem, latexfreiem Gummizug
- In verschiedenen Farben erhältlich
Gewicht: 10 bis 12 g/m²
: 100 Stück pro Polybeutel und 1000 Stück pro Karton.
Specifications
- Ø:580 mm
- Farbe:Weiß
- Seq:06
- Cat. No.:113-9199
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen