Überschuhe, CPE
Überschuhe, CPE 40, Weiß, 150 mm, 410 mm
Katalognr. 113-9338
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Überschuhe aus CPE.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerFood Contact, BPA, Phthalates Certificate
Weitere Produktdetails
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Überschuhe, CPE 40
- Höhe:150 mm
- Länge:410 mm
- Seq:03
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



