Baretthauben
Blau, 520 mm
113-9210
Diese Einweg-Hauben aus PP sind ideal für den Einsatz in nicht kritischen Umgebungen mit hohen Hygienestandards.
- Leichtes Material
- Latexfreies Gummiband
- In verschiedenen Farben und Größen erhältlich
Gewicht: 10 bis 12 g/m²
: 100 Stück pro Doppel-Polybeutel; 1000 Stück pro Karton.
Documents
CoC Bouffant Caps.pdf
Conformity declaration
Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Additional Product Details
- Ø:520 mm
- Farbe:Blau
- Cat. No.:113-9210
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen