AuftragsverfolgungKontakt
Klipphauben, PP | Avantor
Klipphauben, PP
Rot, 520 mm
Catalog # 113-9197
Supplier:   VWR Collection
Klipphauben, PP
Catalog # 113-9197
Supplier:  VWR Collection
Klipphauben, PP
Klipphauben, PP
Rot, 520 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Einweg-Klipphauben aus PP. Ideal für den Einsatz in unkritischen Umgebungen.
  • Mit einfachem, latexfreiem Gummizug
  • In verschiedenen Farben erhältlich
Gewicht: 10 bis 12 g/m²
Confezione: 100 Stück pro Polybeutel und 1000 Stück pro Karton.
Specifications
  • Ø:
    520 mm
  • Farbe:
    Rot
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    113-9197
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..