Klipphauben, PP
Grün, 520 mm
Katalognr. 113-9196
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Einweg-Klipphauben aus PP. Ideal für den Einsatz in unkritischen Umgebungen.
- Mit einfachem, latexfreiem Gummizug
- In verschiedenen Farben erhältlich
Gewicht: 10 bis 12 g/m²
: 100 Stück pro Polybeutel und 1000 Stück pro Karton.
Technische Daten
- Ø:520 mm
- Farbe:Grün
- Seq:03
- Cat. No.:113-9196
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen