Klipphauben, PP
Blau, 520 mm
Katalognr. 113-9195
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Einweg-Klipphauben aus PP. Ideal für den Einsatz in unkritischen Umgebungen.
- Mit einfachem, latexfreiem Gummizug
- In verschiedenen Farben erhältlich
Gewicht: 10 bis 12 g/m²
Verpackung: 100 Stück pro Polybeutel und 1000 Stück pro Karton.
Dokumente
CoC VWR Mob caps, PP.pdf
Konformitätserklärung
Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Weitere Produktdetails
Technische Daten
- Ø:520 mm
- Farbe:Blau
- Seq:02
- Cat. No.:113-9195
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen