Baretthauben
Rot, 520 mm
Katalognr. 113-9213
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Einweg-Hauben aus PP sind ideal für den Einsatz in nicht kritischen Umgebungen mit hohen Hygienestandards.
- Leichtes Material
- Latexfreies Gummiband
- In verschiedenen Farben und Größen erhältlich
Gewicht: 10 bis 12 g/m²
Verpackung: 100 Stück pro Doppel-Polybeutel; 1000 Stück pro Karton.
Dokumente
CoC Bouffant Caps.pdf
Konformitätserklärung
Food Contact, BPA, Phthalates Certificate
Weitere Produktdetails
Technische Daten
- Ø:520 mm
- Farbe:Rot
- Cat. No.:113-9213
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen