Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Überschuhe, CPE | Avantor

Überschuhe, CPE

Überschuhe, CPE 40, Blau, 150 mm, 410 mm
Katalognr. 113-9339
Anbieter:   VWR Collection
Überschuhe, CPE
Katalognr. 113-9339
Anbieter:  VWR Collection
Überschuhe, CPE
Überschuhe, CPE

Überschuhe, CPE 40, Blau, 150 mm, 410 mm

Preis
SFr. 94.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.000 ST
Technische Daten
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Überschuhe, CPE 40
  • Höhe:
    150 mm
  • Länge:
    410 mm
  • Seq:
    02
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.