Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Zymo-Spin™ IC Columns | Avantor

Zymo-Spin™ IC Columns

Zymo-Spin™ IC, Spin Column, 50 pack, 50
Katalognr. ZYMOC1004-50
Marketsource
Anbieter:   Zymo Research
Zymo-Spin™ IC Columns
Katalognr. ZYMOC1004-50
Anbieter:  Zymo Research
Marketsource
CAS Nummer:  
Zymo-Spin™ IC Columns
Zymo-Spin™ IC Columns

Zymo-Spin™ IC, Spin Column, 50 pack, 50

CAS Nummer:  
Preis
SFr. 77.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 ST
Product Details & Documents

Spin columns for the purification of DNA or RNA.

  • Format: DNA/RNA binding
  • DNA binding capacity: 5 µg
  • RNA binding capacity: 10 µg
  • Compatibility: microcentrifuge, vacuum manifold

Capped version of the Zymo-Spin™ I column. The Zymo-Spin™ IC column can be used either in microcentrifuges or on vacuum manifolds for the purification of DNA and/or RNA. The Zymo-Spin™ IC features durable polypropylene construction and contains a unique silica-based matrix that allows purification of up to 5 μg of DNA, and 10 μg of RNA, in ≥ 6 μl eluate. Capacity is 800 μl.

Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    50 pack
  • VE:
    50
  • Bezeichnung:
    Zymo-Spin™ IC
  • Format:
    Spin Column

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..