AuftragsverfolgungKontakt
Mirrors, Magoptic | Avantor
Mirrors, Magoptic
Mirror, with focal length of +100 mm, 40 mm
Katalognr. DIDAPOD608724
Anbieter:   DIDALAB
Mirrors, Magoptic
Katalognr. DIDAPOD608724
Anbieter:  DIDALAB
Mirrors, Magoptic
Mirrors, Magoptic
Mirror, with focal length of +100 mm, 40 mm
Preis
SFr. 7.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mirrors used for enabling classroom experiments.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Mirror, with focal length of +100 mm
  • Seq:
    05
  • Ø:
    40 mm