Polypropylene closures, Corning®
Verschluss, PP, natur, für Kulturröhrchen und Kolben mit langem, randlosem Hals, 38 mm, 38 mm, Natur
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
These Corning® polypropylene closures are designed for culture tubes and flasks.
- Internal drip ring minimizes contamination
- Autoclavable at 121 °C
Closure offers two positions: open for gas exchange or closed for humidified environment.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Für Röhrchen:38 mm
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Verschluss, PP, natur, für Kulturröhrchen und Kolben mit langem, randlosem Hals, 38 mm