Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Mirrors, Magoptic

Mirror, with focal length of +100 mm, 80 mm
Katalognr. DIDAPOD608414
Anbieter:   DIDALAB
Mirrors, Magoptic
Katalognr. DIDAPOD608414
Anbieter:  DIDALAB
Mirrors, Magoptic
Mirrors, Magoptic

Mirror, with focal length of +100 mm, 80 mm

Preis
SFr. 14.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Mirrors used for enabling classroom experiments.

Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Mirror, with focal length of +100 mm
  • Seq:
    10
  • Ø:
    80 mm