AuftragsverfolgungKontakt
Mirrors, Magoptic
Mirrors, Magoptic
Mirror, with focal length of -100 mm, 80 mm
Katalognr. DIDAPOD608480
Anbieter:   DIDALAB
Mirrors, Magoptic
Katalognr. DIDAPOD608480
Anbieter:  DIDALAB
Mirrors, Magoptic
Mirrors, Magoptic
Mirror, with focal length of -100 mm, 80 mm
Preis
SFr. 14.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mirrors used for enabling classroom experiments.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Mirror, with focal length of -100 mm
  • Seq:
    08
  • Ø:
    80 mm