He-Ne Laser
He-Ne laser unpolarised, Max Power 1 mW, beam diameter 0,5 mm, 632,8 nm
N° de catalogue DIDAPOD013210
Fournisseur: DIDALAB
Aller à
Product Details & Documents
High quality professional gas laser, Class II
- Max Power:< 1 mW
- Built-in tube power supply
- Divergence <2 mrad for unpolarised laser
Informations de livraison: Supplied with rod Ø 10×130 mm for fitting to optical bench and mains power adapter
Spécifications
- Bezeichnung:He-Ne laser unpolarised, Max Power 1 mW, beam diameter 0,5 mm
- Wellenlänge:632,8 nm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.