AuftragsverfolgungKontakt
Laser protection spectacles | Avantor
Laser protection spectacles
Blue laser protection, 200/540 nm, Schwarz, red
Katalognr. DIDAPOD020510
Anbieter:   DIDALAB
Laser protection spectacles
Katalognr. DIDAPOD020510
Anbieter:  DIDALAB
Laser protection spectacles
Laser protection spectacles
Blue laser protection, 200/540 nm, Schwarz, red
Preis
SFr. 79.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Single lens safety glasses protect against red and blue laser.
  • For wavelengths 600/760 nm or 200/540 nm
  • Goggles are adjustable, one size fits all
Technische Daten
  • Typ:
    Blue laser protection, 200/540 nm
  • Farbe:
    Schwarz
  • Verglasung:
    red