AuftragsverfolgungKontakt
Optical components for optical bench | Avantor
Optical components for optical bench
Line generator, with a laser, enables to project one line, by the use of one glass cylinder, rotating at 360°
Katalognr. DIDAPOD060220
Anbieter:   DIDALAB
Optical components for optical bench
Katalognr. DIDAPOD060220
Anbieter:  DIDALAB
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Line generator, with a laser, enables to project one line, by the use of one glass cylinder, rotating at 360°
Preis
SFr. 79.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Line generator, with a laser, enables to project one line, by the use of one glass cylinder, rotating at 360°
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD010095
    Permanent frame, Ø 40 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 40.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD010110
    Simple lens holder, Ø 40 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 20.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD010080
    Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 71.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD010090
    Lens holder, Ø 40/42 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 37.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD060130
    Lens holder, Ø 80 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 57.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD002192
    Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 120.00