AuftragsverfolgungKontakt
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Beam splitter, enables the incident beam to be divided into two emergent beams of identical light intensity, variable angle of emergent beam
Katalognr. DIDAPOD060210
Anbieter:   DIDALAB
Optical components for optical bench
Katalognr. DIDAPOD060210
Anbieter:  DIDALAB
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Beam splitter, enables the incident beam to be divided into two emergent beams of identical light intensity, variable angle of emergent beam
Preis
130.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Beam splitter, enables the incident beam to be divided into two emergent beams of identical light intensity, variable angle of emergent beam
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD010095
    Permanent frame, Ø 40 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 40.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD010110
    Simple lens holder, Ø 40 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 20.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD010080
    Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 71.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD010090
    Lens holder, Ø 40/42 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 37.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD060130
    Lens holder, Ø 80 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 57.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD002192
    Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 120.00