AuftragsverfolgungKontakt
He-Ne Laser | Avantor
He-Ne Laser
He-Ne laser polarised, Max Power 1 mW, 632,8 nm
Katalognr. DIDAPOD013213
Anbieter:   DIDALAB
He-Ne Laser
Katalognr. DIDAPOD013213
Anbieter:  DIDALAB
He-Ne Laser
He-Ne Laser
He-Ne laser polarised, Max Power 1 mW, 632,8 nm
Preis
1 030.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
High quality professional gas laser, Class II
  • Max Power:< 1 mW
  • Built-in tube power supply
  • Divergence <2 mrad for unpolarised laser
Delivery information: Supplied with rod Ø 10×130 mm for fitting to optical bench and mains power adapter
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    He-Ne laser polarised, Max Power 1 mW
  • Wellenlänge:
    632,8 nm