AuftragsverfolgungKontakt
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Slits on glass plate (Ø 40 mm), 7 slits and wires, widths : 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 µm
Katalognr. DIDAPOD066700
Anbieter:   DIDALAB
Optical components for optical bench
Katalognr. DIDAPOD066700
Anbieter:  DIDALAB
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Slits on glass plate (Ø 40 mm), 7 slits and wires, widths : 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 µm
Preis
SFr. 35.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Slits on glass plate (Ø 40 mm), 7 slits and wires, widths : 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 µm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD010095
    Permanent frame, Ø 40 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 40.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD010110
    Simple lens holder, Ø 40 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 20.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD010080
    Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 71.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD010090
    Lens holder, Ø 40/42 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 37.50
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD060130
    Lens holder, Ø 80 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 57.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • DIDAPOD002192
    Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.